Learn More
Carl Zeiss™ Membrane Slides
Codice prodotto. 15350731
Cambia vista
Click to view available options
Rivestimento:
PEN Membrane
Quantità:
100 Pack
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Rivestimento Quantità Dimensione della confezione
15350731 PEN Membrane 100 Pack pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15350731 Fornitore Carl Zeiss™ N. del fornitore 4151909041000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Membrane-covered microscope slides come ready to use with a white marking area.
  • Membrane-covered
  • Ready to use
  • White marking area
Specifica
Tipo Membrane Slide
Rivestimento PEN Membrane
Descrizione 1.0 PEN (D) PEN membrane-covered
Quantità 100 Pack