Learn More
Cytiva Membranes
Codice prodotto. 11989217
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.6 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Dimensione della confezione
11989217 0.6 μm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11989217 Fornitore Cytiva N. del fornitore 10409870
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.00€
    207.00€ / pezzi 100
    Risparmia 21.00€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Specifica
Dimensione del poro 0.6 μm
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) These membranes are used to quantitatively evaluate microorganism counts. The liquid is filtered through a membrane and microorganisms collect on the membrane surface.
Quantità 100Each
Tipo Membrane
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ME26/31 ST, 0.6µm 47mm
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose