Learn More
MP Biomedicals™ Membranes for Filtration Unit for SafTest™ Test Kits
Codice prodotto. 15681874 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
18 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 18
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15681874 18 Pk. pezzi 18
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15681874 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 07DP1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    819.00€
    780.15€ / pezzi 18
    Risparmia 38.85€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Membranes for Filtration Unit for SafTest™ solid sample testing platform.
  • Replacement filters for use with the SafTest sample testing platform.
  • Includes 18 manifolds of 6 filters each.
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Food Quality Testing
Quantità 18 Pk.
Requisiti di stoccaggio Room temperature