Learn More
Fisherbrand™ Memory-Loc™ Datalogging Traceable™ Hygrometer
Codice prodotto. 15710049 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di umidità:
0 to 95%, non-condensing
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di umidità Dimensione della confezione
15710049 0 to 95%, non-condensing Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15710049
Spedizione stimata: 04-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Used to read temperature, relative humidity and time. The Memory-Loc™ Datalogging Traceable™ Hygrometer is great for hoods, storerooms, cleanrooms, and other environments that need to be monitored.
  • Fixed memory structure, maintains 688,086 humidity and temperature observations
  • Smart-Alarm™ features a visual/audible alarm that continues to alarm even if the unit returns to non-alarm conditions
  • Stores up to 30 unique alarm events
  • Memory can NOT be cleared on unit after downloading data to USB stick
  • Hassle-free retrieval of data - unit can remain in use while downloading and analyzing data
  • Status indicators - Low battery, memory full, USB data transfer and active alarm state
Specifica
Tipo Datalogger
Tipo di display Digital
Memoria dati 2 Years, 2 Minute Interval
Calibrazione Multi-point Calibration
Tipi di allarme Audible, Visual
Software Type TraceableLIVE
Include Probe, Stand, Velcro™, Magnetic Backing, Wall Mount, Traceable™ Certificate, and Batteries
Certificazione/Conformità Traceable™ Certificate
Precisione (umidità relativa) ±3% RH between 5 to 75%, otherwise ±5% RH
Precisione (Temperatura) ±0.4°C
Intervallo di umidità 0 to 95%, non-condensing
Risoluzione (umidità relativa) 0.1% RH
Risoluzione temperatura 0.1°C
Temperature Range (Metric) 0°C to 65°C
Temperatura di esercizio (sistema imperiale) -4°F to +158°F
Temperatura di esercizio (sistema metrico) -20°C to +70°C
Dimensioni (L x P x A) 5.5 x 3.25 x 1 in.
Altezza (sistema imperiale) 25.4 mm
Altezza (sistema metrico) 1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 139.7 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 82.6 mm
Peso (sistema imperiale) 6 oz.
Peso (sistema metrico) 170.1 g