Descrizione
- Made of 65/35 Polycotton
- One outside left breast pocket, two outside lower pockets
- Standard pointed collar
- Front snap closure
- Straight cuffs
- White
Specifica
Specifica
| Product Type | General Purpose Lab Coat |
| Size | Small |
| Sesso | Men's |
| Materiale | Polycotton |
| Colore | White |
| Tipo di chiusura | Snaps |
| Stile polso | Open |
| Monouso | Reusable |
| Sterilità | Non-sterile |
| N. di tasche | 3 |
| Vedi altri risultati |