Learn More
Menadione, 98.76%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11453490 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
Dimensione della confezione:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11453490 25 g 25g
11463490 100 g -
11473490 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11453490 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210225925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.05€
    72.45€ / 25g
    Risparmia 3.60€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Chemical Identifiers
CAS 58-27-5
Formula molecolare C11H8O2
Molecular Weight (g/mol) 172.183
InChI Key MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo menadione, vitamin k3, 2-methyl-1,4-naphthoquinone, menaphthone, 2-methylnaphthoquinone, thyloquinone, kappaxin, kayquinone, klottone, panosine
PubChem CID 4055
ChEBI CHEBI:28869
IUPAC Name 2-methylnaphthalene-1,4-dione
SMILES CC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifications
Materiale o nome chimico Menadione
Colore Yellow
Quantità 25 g
Peso formulazione 172.2
Percent Purity 98.76%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Product Identifier
  • Menadione
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.