Learn More
Menadione, MedChemExpress
Codice prodotto. 16462139
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16462139 1 g 1g
16442106 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16462139 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0332
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Menadione, a synthetic naphthoquinone, can be converted to active vitamin K2 in vivo.
Menadione, a synthetic naphthoquinone, can be converted to active vitamin K2 in vivo.
Specifica
Materiale o nome chimico Menadione
CAS 58-27-5
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C11H8O2
Quantità 1 g
Sinonimo Vitamin K3
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (290.39 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C(C)=CC(C2=C1C=CC=C2)=O
Molecular Weight (g/mol) 172.18
Peso formulazione 172.18
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only