Learn More
Menaquinone-4, MedChemExpress
Codice prodotto. 16489885
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
Codice prodotto. 16489885
Marca: Medchem Express HYB2156
MedChemExpress Menaquinone-4 is a vitamin K, used as a hemostatic agent, and also a adjunctive therapy for the pain of osteoporosis.
Menaquinone-4 is a vitamin K, used as a hemostatic agent, and also a adjunctive therapy for the pain of osteoporosis.
Specifica
Materiale o nome chimico Menaquinone-4
CAS 863-61-6
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C31H40O2
Quantità 250 mg
Sinonimo Vitamin K2(MK-4) Menaquinone K4
Informazioni di solubilità DMSO : 20 mg/mL (44.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C)=C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)\C)C(C2=C1C=CC=C2)=O
Molecular Weight (g/mol) 444.65
Peso formulazione 444.65
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.