Learn More
Menbutone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16448636
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16448636 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16448636 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1136
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Menbutone is an oxobutyric acid derivative, and is a choleretic.
Menbutone is an oxobutyric acid derivative, and is a choleretic.
Specifica
Materiale o nome chimico Menbutone
CAS 3562-99-0
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H14O4
Quantità 100 mg
Sinonimo Genabilic acid
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 40 mg/mL (154.88 mM)
SMILES O=C(O)CCC(C1=C2C=CC=CC2=C(OC)C=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 258.27
Peso formulazione 258.27
Percent Purity 98.96%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only