Learn More
Menbutone, TRC
Codice prodotto. 17912825
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17912825 5 g 5g
17901535 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17912825 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2187005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3562-99-0
Formula molecolare C15 H14 O4
Molecular Weight (g/mol) 258.27
Sinonimo 3-Butyl-4-hydroxyphenylacetic acid, Butylscopolamine
IUPAC Name 4-(4-methoxynaphthalen-1-yl)-4-oxobutanoic acid
SMILES COc1ccc(C(=O)CCC(=O)O)c2ccccc12
Specifications
Materiale o nome chimico Menbutone
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C15H14O4/c1-19-14-8-6-11(13(16)7-9-15(17)18)10-4-2-3-5-12(10)14/h2-6,8H,7,9H2,1H3,(H,17,18)
Peso formulazione 258.0892
Percent Purity >95%