Learn More
Menthol 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Menthol |
| CAS | 1490-04-6 |
| Nomi componenti o analita | Menthol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C10 H20 O |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, Menthol (8CI), 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol, 1-Methyl-4-isopropyl-3-cyclohexanol, 2-(2-Propyl)-5-methyl-1-cyclohexanol, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexan-1-ol, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, 3-Hydroxy-p-menthane, 5-Methyl-2-isopropylcyclohexanol, Menthyl alcohol, p-Menthan-3-ol |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)C1CCC(C)CC1O |
| Vedi altri risultati |