Learn More
MedChemExpress (-)-Menthol
Codice prodotto. 16411969
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16411969 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16411969 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY75161
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress (-)-Menthol is a key component of peppermint oil that binds and activates transient receptor potential melastatin 8 (TRPM8), a Ca2+-permeable nonselective cation channel, to increase [Ca2+]i. Antitumor activity.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 156.27 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 2216-51-5
Product Type Natural Products
Purezza 98.0%
Solubilità DMSO : 100 mg/mL (639.92 mM∣Need ultrasonic)
Bersaglio TRP Channel∣Endogenous Metabolite
Quantità 1 g