Learn More
Menthol, Extra Pure, Natural, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10204540 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10204540 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10204540 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore M/2550/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 2216-51-5
Punto di fusione 41°C
Colore White
Punti di ebollizione 212°C
Imballaggio Glass Jar
Formula molecolare C10H20O
Numero MDL 62979
Quantità 100 g
Peso formulazione 156.27g/mol
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L(-)-Menthol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.