Learn More
Menthol Racemic, Mikromol™
Codice prodotto. 17980836
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17980836 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17980836 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3006.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Menthol Racemic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Menthol Racemic
CAS 89-78-1
Nomi componenti o analita Menthol Racemic
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H20 O
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Menthol racemic, (1RS,2SR,5RS)-5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol, Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (1R,2S,5R)-rel-, Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (1α,2β,5α)-, Menthol, cis-1,3,trans-1,4- (8CI), Menthol, dl- (6CI), (1R,2S,5R)-rel-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol, (±)-Menthol, DL-Menthol, Fisherman's Friend Lozenges, Hexahydrothymol, Meggezone, Menthacamphor, Menthol, Menthomenthol, NSC 2603, Peppermint camphor, Racementhol, Racemic menthol, Therapeutic Mineral Ice, Thymomenthol, dl-Menthol, rac-Menthol, rel-(1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol
InChI Formula InChI=1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
SMILES CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
IUPAC Name (1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 156.27
Quantità 250 mg
Peso formulazione 156.1514 g/mol