Learn More
Menthone, 97%, mixture of isomers
Codice prodotto. 10377050 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10377050 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10377050 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 125411000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10458-14-7 | C10H18O | 154.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Menthone
Nota nome 90%
CAS 10458-14-7
Punto di fusione -6°C
Colore Colorless
Densità 0.8900g/mL
Punti di ebollizione 207°C
Punto d'infiammabilità 69°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H18O
Indice di rifrazione 1.4500 to 1.452
Numero MDL MFCD00062998
Quantità 100 g
Beilstein 07, 38
Fieser 14,201; 16,204
Indice di Merck 10, 5663
Gravità specifica 0.89
Sinonimo isomenthone, p-menthan-3-one, 2-isopropyl-5-methylcyclohexanone, menthone, cyclohexanone, 5-methyl-2-1-methylethyl, 5-methyl-2-1-methylethyl cyclohexanone, p-menthanone, 2-isopropyl-5-methyl-cyclohexanone, p-menthan-3-one, dl, 5-methyl-2-isopropyl cyclohexanone
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
InChI Key NFLGAXVYCFJBMK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1CCC(C(=O)C1)C(C)C
IUPAC Name 5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 154.25
PubChem CID 6986
ChEBI CHEBI:36742
Peso formulazione 154.25
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Identificativo prodotto
  • Menthone, mixture of isomers
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.