Learn More
(-)-Menthone (contains up to 15% D-Menthone), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (-)-Menthone |
| CAS | 14073-97-3 |
| Formula molecolare | C10H18O |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (2S,5R)-, Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (2S-trans)-, p-Menthan-3-one, (1R,4S)-(-)- (8CI), (-)-Menthone, (1R,4S)-Menthone, (1R,4S)-p-Menth-3-one, (1R,4S)-p-Menthan-3-one, (2S,5R)-(-)-Menthone, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexan-1-one, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone, (2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanone, l-Menthone, trans-(-)-p-Menthan-3-one |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O |
| IUPAC Name | (2S,5R)-2-isopropyl-5-methyl-cyclohexanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 154.25 |
| Peso formulazione | 154.136 |