Learn More
Menthone (Mixture of Diastereomers), TRC
Codice prodotto. 30010729
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010729 50 g 50g
30005381 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30010729 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM21913050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10458-14-7
Formula molecolare C10 H18 O
Molecular Weight (g/mol) 154.25
Sinonimo Menthone, Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethyl)- (9CI, ACI), 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanone (ACI), p-Menthan-3-one (8CI), 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone, 5-Methyl-2-isopropylcyclohexanone, NSC 113134, NSC 9280
IUPAC Name 5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-one
SMILES CC(C)C1CCC(C)CC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Menthone
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Peso formulazione 154.1358