Learn More
Menthone, mixture of isomers, 98%
Codice prodotto. 11493238
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11493238 1000 g 1000g
11403248 50 g 50g
11413248 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11493238 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17665.0B
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10458-14-7 | C10H18O | 154.253 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10458-14-7
Formula molecolare C10H18O
Molecular Weight (g/mol) 154.253
Numero MDL MFCD00062998
InChI Key NFLGAXVYCFJBMK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isomenthone, p-menthan-3-one, 2-isopropyl-5-methylcyclohexanone, menthone, cyclohexanone, 5-methyl-2-1-methylethyl, 5-methyl-2-1-methylethyl cyclohexanone, p-menthanone, 2-isopropyl-5-methyl-cyclohexanone, p-menthan-3-one, dl, 5-methyl-2-isopropyl cyclohexanone
PubChem CID 6986
ChEBI CHEBI:36742
IUPAC Name 5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-one
SMILES CC1CCC(C(=O)C1)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Menthone
Nota nome mixture of isomers
Densità 0.894
Punti di ebollizione ∼207°C
Punto d'infiammabilità 72°C (162°F)
Quantità 1000 g
Peso formulazione 154.25
Percent Purity 98%