Learn More
Menthoxypropane-1,2-diol, TRC
Codice prodotto. 30133081
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133081 1 g 1g
30007662 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133081 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM8850351G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87061-04-9
Formula molecolare C13H26O3
Molecular Weight (g/mol) 230.3
Sinonimo TK 10, 3-[[5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl]oxy]-1,2-propanediol
IUPAC Name 3-(5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl)oxypropane-1,2-diol
SMILES CC(C)C1CCC(C)CC1OCC(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Menthoxypropane-1,2-diol
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C13H26O3/c1-9(2)12-5-4-10(3)6-13(12)16-8-11(15)7-14/h9-15H,4-8H2,1-3H3
Peso formulazione 230.1882