Learn More
Epredia™ Menzel™ Microscope Coverslips
Codice prodotto. 17294904
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
18 x 18 mm
24 x 24 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
17294904 24 x 24 mm pezzi 1000
17254894 18 x 18 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17294904 Fornitore Epredia™ N. del fornitore BB02400240A153MNZ0
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Square microscope coverslips constructed of borosilicate glass.
  • Square
  • Thickness of 0.13 to 0.16 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Coverslip
Forma Square
Materiale Borosilicate Glass
Spessore (sistema metrico) #1 (0.13 to 0.16 mm)
Dimensioni (L x P) 24 x 24 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Automated Equipment