Learn More
Epredia™ Coprioggetti per microscopio Menzel™
16.68€ - 36.55€
Specifica
Product Type | Montavetrino |
---|---|
Forma | Quadrato |
Materiale | Vetro borosilicato |
Spessore (sistema metrico) | 0.13 - 0.16 mm |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Apparecchiature automatizzate |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11961988
|
Epredia™
BB02000200A153MNZ0 |
20 mm | 20 mm |
36.55€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15767572
|
Epredia™
BB01800180A153FST0 |
18 mm | 18 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15707592
|
Epredia™
BB02400240A153FST0 |
24 mm | 24 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Specifications
Montavetrino | |
Vetro borosilicato | |
Apparecchiature automatizzate |
Quadrato | |
0.13 - 0.16 mm |