Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mephenytoin
Product Code. 17291262 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
25mg
Product Code. Quantità unitSize
17291262 25 mg 25mg
17201272 100 mg 100mg
2 options
Product Code. 17291262
Brand: Thermo Scientific Chemicals 466690250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 50-12-4
Formula molecolare C12H14N2O2
Specifications
Materiale o nome chimico Mephenytoin
Quantità 25 mg
Solubilità Solubility aq. soln.: insoluble.
Punto di fusione 135.0°C to 137.0°C
Peso formulazione 218.25
InChI Key GMHKMTDVRCWUDX-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCC1(NC(=O)N(C)C1=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name 5-ethyl-3-methyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 218.26
compliance-icons
Product Identifier
  • Mephenytoin
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Mephenytoin