missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mepivacaine, Lipomed

Codice prodotto. 30461391
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30461391 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30461391 Fornitore Lipomed N. del fornitore LPMMPV1872FB50

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.

Mepivacaine
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Mepivacaine
CAS 96-88-8
Nomi componenti o analita Mepivacaine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C15 H22 N2 O
Sinonimo 2-Piperidinecarboxamide, N-(2,6-dimethylphenyl)-1-methyl-, 2',6'-Pipecoloxylidide, 1-methyl- (6 CI,8 CI), N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide, (±)-Mepivacaine, 1-Methyl-2',6'-pipecoloxylidide, APF 135, Carbocain, Carbocaine, Carbocaine-V, DL-Mepivacaine, MepiSV, Mepicaine, Mepivacaine, Scandicain, Scandicaine, Tevacaine
InChI Formula InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
IUPAC Name N-(2,6-dimethylphenyl)-1-methyl-piperidine-2-carboxamide
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 246.35
Quantità 50 mg
Peso formulazione 246.1732 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.