missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mepivacaine, TRC

Codice prodotto. 30135927
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30135927 1 g 1g
17972925 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30135927 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2250781G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 96-88-8
Formula molecolare C15 H22 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 246.35
Sinonimo 2-Piperidinecarboxamide, N-(2,6-dimethylphenyl)-1-methyl-, 2',6'-Pipecoloxylidide, 1-methyl- (6CI,8CI), N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide, (±)-Mepivacaine, 1-Methyl-2',6'-pipecoloxylidide, APF 135, Carbocain, Carbocaine, Carbocaine-V, DL-Mepivacaine, MepiSV, Mepicaine, Mepivacaine, Scandicain, Scandicaine, Tevacaine
IUPAC Name N-(2,6-dimethylphenyl)-1-methylpiperidine-2-carboxamide
SMILES CN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C

Specifica

Materiale o nome chimico Mepivacaine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C15H22N2O/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)16-15(18)13-9-4-5-10-17(13)3/h6-8,13H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,16,18)
Peso formulazione 246.1732
Percent Purity >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.