Learn More
Meprin alpha Subunit/MEP1A Antibody (009), PerCP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18610271 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18610271 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18610271 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP289287PCP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Meprin alpha Subunit/MEP1A Monoclonal specifically detects Meprin alpha Subunit/MEP1A in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Meprin alpha Subunit/MEP1A
Applicazioni ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone 009
Coniugato PerCP
Diluizione ELISA
Formulazione PBS
Alias gene bA268F1.1 (meprin A alpha (PABA peptide hydrolase)), EC 3.4.24, EC 3.4.24.18, endopeptidase-2, meprin A subunit alpha, meprin A, alpha (PABA peptide hydrolase), N-benzoyl-L-tyrosyl-P-amino-benzoic acid hydrolase subunit alpha, PABA peptide hydrolase, PPH alpha, PPHA
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Meprin alpha Subunit/MEP1A (Accession#: NP_005579.2; Met1-Gln601).
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Proteases & Other Enzymes
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 4224
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus