Learn More
Meptyldinocap-phenol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30315230
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30315230 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30315230 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA14895050AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Meptyldinocap-phenol
CAS 3687-22-7
Nomi componenti o analita Meptyldinocap-phenol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H20 N2 O5
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/C14H20N2O5/c1-3-4-5-6-7-10(2)12-8-11(15(18)19)9-13(14(12)17)16(20)21/h8-10,17H,3-7H2,1-2H3
SMILES CCCCCCC(C)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 2,4-dinitro-6-octan-2-ylphenol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 296.32
Quantità 1 mL
Peso formulazione 296.1372 g/mol