Learn More
Mepyramine maleate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16458716
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16458716 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16458716 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1281
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
MedChemExpress Mepyramine maleate, a first generation antihistamine, is an antagonist of histamine H1 receptor, with Kds of 0.8 nM, 5200 nM and >3000 nM for H1, H2, and H3 receptor, respectively, and a pKd of 9.4 for H1 receptor.
Mepyramine maleate, a first generation antihistamine, is an antagonist of histamine H1 receptor, with Kds of 0.8 nM, 5200 nM and >3000 nM for H1, H2, and H3 receptor, respectively, and a pKd of 9.4 for H1 receptor.
Specifica
Materiale o nome chimico Mepyramine maleate
CAS 59-33-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H27N3O5
Quantità 100 mg
Sinonimo Pyrilamine maleate
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (249.09 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (124.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C)CCN(CC1=CC=C(OC)C=C1)C2=NC=CC=C2.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 401.46
Peso formulazione 401.46
Percent Purity 99.96%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only