Learn More
Mequinol, Mikromol™
Codice prodotto. 17970696
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17970696 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17970696 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1131.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Mequinol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico para-Methoxyphenol
CAS 150-76-5
Nomi componenti o analita para-Methoxyphenol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H8 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Mequinol, 4-Methoxyphenol, Guaiacol Imp. G (EP), 1-Hydroxy-4-methoxybenzene, 4-Hydroxyanisole, 4-MP, BMS 181158, HQMME, Hydroquinone methyl ether, Hydroquinone monomethyl ether, Leucobasal, Leucodine B, MEHQ, MQ-F, Mechinolum, NSC 4960, Novo-Dermoquinona, PMF (antioxidant), p-Guaiacol, p-Hydroxyanisol, p-Hydroxyanisole, p-Hydroxymethoxybenzene, p-Methoxyphenol, Guaiacol Impurity G
InChI Formula InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
SMILES COc1ccc(O)cc1
IUPAC Name 4-methoxyphenol
Molecular Weight (g/mol) 124.14
Quantità 500 mg
Peso formulazione 124.0524 g/mol