Learn More
Mequitazine, TRC
Codice prodotto. 30134224
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134224 100 mg 100mg
30009676 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134224 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM225110100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 29216-28-2
Formula molecolare C20 H22 N2 S
Molecular Weight (g/mol) 322.47
Sinonimo 10H-Phenothiazine, 10-(1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-ylmethyl)-, Phenothiazine, 10-(3-quinuclidinylmethyl)- (8CI), Butix, LM 209, Mequitazine, Metaplexan, Mircol, NSC 303612, Nipolazin, Primalan, Quitadrill, Zesulan
IUPAC Name 10-(1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-ylmethyl)phenothiazine
SMILES C(C1CN2CCC1CC2)N3c4ccccc4Sc5ccccc35
Specifica
Materiale o nome chimico Mequitazine
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H22N2S/c1-3-7-19-17(5-1)22(18-6-2-4-8-20(18)23-19)14-16-13-21-11-9-15(16)10-12-21/h1-8,15-16H,9-14H2
Peso formulazione 322.1504