Learn More
Mercaptoacetic Acid, 98%
Codice prodotto. 10205130 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10205130 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10183410 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
10716341 1 L Bottiglia in vetro 1L
10424405 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10205130 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 125432500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 68-11-1 | C2H4O2S | 92.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68-11-1
Formula molecolare C2H4O2S
Molecular Weight (g/mol) 92.11
Numero MDL MFCD00004876
InChI Key CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thio
PubChem CID 1133
ChEBI CHEBI:30065
IUPAC Name 2-sulfanylacetic acid
SMILES C(C(=O)O)S
Specifica
Materiale o nome chimico Mercaptoacetic acid
Punto di fusione -16.0°C
Colore Colorless
Densità 1.3250g/mL
Punti di ebollizione 220.0°C
Punto d'infiammabilità 126°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Iodimetry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HSCH2CO2H
Indice di rifrazione 1.5030 to 1.5050
Quantità 250 mL
Fieser 01,1153; 07,366
Indice di Merck 15, 9489
Gravità specifica 1.325
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chloroform and benzene
Viscosità 6.55 Pas (20°C)
Peso formulazione 92.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mercaptoacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P350-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.