Learn More
Mercaptoacetic acid sodium salt, 98%
Codice prodotto. 15443089
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15443089 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
15423089 25 g Plastic bottle 25g
15433089 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15443089 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J60290.A1
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 367-51-1 | C2H3NaO2S | 114.094 g/mol
Reagent that protects tryptophan in amino acid analysis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 367-51-1
Formula molecolare C2H3NaO2S
Molecular Weight (g/mol) 114.094
Numero MDL MFCD00043386
InChI Key GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium thioglycolate, sodium mercaptoacetate, mercaptoacetic acid sodium salt, mollescal sf, sodium 2-sulfanylacetate, thioglycolate sodium, sodium thioglycollate, mercaptoacetic acid, sodium salt, erhavit d, sodium 2-mercatoethanoate
PubChem CID 23690444
ChEBI CHEBI:86481
IUPAC Name sodium;2-sulfanylacetate
SMILES C(C(=O)[O-])S.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Mercaptoacetic acid sodium salt
Punto di fusione >300°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HSCH2CO2Na
Quantità 1 kg
Numero UN UN2811
Beilstein 4569109
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Peso formulazione 114.1
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder