Learn More
Mercaptoacetic acid, sodium salt, 98%
Codice prodotto. 11905731 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11905731 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10163000 50 g Bottiglia in vetro 50g
10053903 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11905731 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 148890010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 367-51-1 | C2H3NaO2S | 114.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 367-51-1
Formula molecolare C2H3NaO2S
Molecular Weight (g/mol) 114.09
Numero MDL MFCD00043386
InChI Key GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium thioglycolate, sodium mercaptoacetate, mercaptoacetic acid sodium salt, mollescal sf, sodium 2-sulfanylacetate, thioglycolate sodium, sodium thioglycollate, mercaptoacetic acid, sodium salt, erhavit d, sodium 2-mercatoethanoate
PubChem CID 23690444
ChEBI CHEBI:86481
IUPAC Name sodium;2-sulfanylacetate
SMILES C(C(=O)[O-])S.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Mercaptoacetic acid, sodium salt
Nota nome 98%
Punto di fusione >300.0°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Iodimetry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HSCH2CO2Na
Quantità 1 kg
Indice di Merck 15,8819
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Peso formulazione 114.09
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mercaptoacetic acid, sodium salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.