Learn More
β-Mercaptoethylamine hydrochloride, ∽98%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11378569 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11378569 5 g -
11398569 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11378569 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210099505
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-09-2026
Identificatori chimici
CAS 156-57-0
Formula molecolare C2H8ClNS
Molecular Weight (g/mol) 113.60
Numero MDL MFCD00012904
InChI Key OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cysteamine hydrochloride, 2-aminoethanethiol hydrochloride, cysteamine hcl, cysteaminium chloride, 2-mercaptoethylamine hydrochloride, 2-mercaptoethylamine hcl, bekaptan, mercaptamine hydrochloride, merkamin hydrochloride
PubChem CID 9082
SMILES [H+].[Cl-].NCCS
Specifica
Materiale o nome chimico β-Mercaptoethylamine hydrochloride
Colore White
Intervallo percentuale saggio ∽ 98%
Quantità 5 g
IUPAC Name hydrogen 2-aminoethane-1-thiol chloride
Peso formulazione 113.6
Forma fisica Powder