Learn More
β-Mercaptoethylamine Hydrochloride, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10174904
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Amber Glass
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10174904 5 g Amber Glass 5g
10666765 25 g Amber Glass 25g
10586764 100 g Amber Glass 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10174904 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP26645
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
β-Mercaptoethylamine HCl is used as an antioxidant in several biochemical procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 156-57-0
Formula molecolare C2H8ClNS
Molecular Weight (g/mol) 113.60
Numero MDL MFCD00012904
InChI Key OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cysteamine hydrochloride, 2-aminoethanethiol hydrochloride, cysteamine hcl, cysteaminium chloride, 2-mercaptoethylamine hydrochloride, 2-mercaptoethylamine hcl, bekaptan, mercaptamine hydrochloride, merkamin hydrochloride
PubChem CID 9082
IUPAC Name 2-aminoethanethiol;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].NCCS
Specifica
Materiale o nome chimico β-Mercaptoethylamine Hydrochloride
Punto di fusione 66°C
Colore White
pH 3.3 to 5.0
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Amber Glass
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 2776
Peso formulazione 113.61
Percent Purity ∼98%
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Aminoethanethiol hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.