Learn More
Mercuric acetate, 99+%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Mercuric acetate |
| Punto di fusione | 179.0°C to 182.0°C |
| Nota nome | p.a. |
| Colore | White |
| Forma fisica | Fine Crystalline Powder |
| Quantità | 100 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (Complexometry) |
| Formula lineare | (CH3CO2)2Hg |
| Beilstein | 02, 96 |
| Fieser | 01,644; 02,264; 03,194; 04,319; 05,424; 06,358; 10,252; 11,315; 12,298; 17,176 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Mercuric acetate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H330-Letale se inalato.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H300-Letale se ingerito.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P361-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.