Specifica
| Materiale o nome chimico | Mercurochrome |
| Punto di fusione | >300°C |
| Colore | Green |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 100 g |
| Indice di Merck | 15, 5934 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol,acetone,ether |
| Peso formulazione | 750.65 |
| Percent Purity | 24 to 27% (Hg), 18 to 22.5% (Br2) |
| Forma fisica | Glimmering Scales, Granules or Crystals |
Sicurezza e movimentazione
- Mercurochrome, 24-27% Mercury
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H330-Letale se inalato.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H300-Letale se ingerito.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P361-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.