Learn More
Mercurochrome, 24-27% Mercury
Codice prodotto. 10553171 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10553171 25 g Bottiglia in vetro 25g
10308670 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Codice prodotto. 10553171 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 190110250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
CAS: 129-16-8 | C20H8Br2HgNa2O6 | 750.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 129-16-8
Formula molecolare C20H8Br2HgNa2O6
Molecular Weight (g/mol) 750.65
Numero MDL MFCD00013081
InChI Key QJJYLIJNUFJILQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Merbromin, 2, 7-Dibromo-4-hydroxymercurifluoresceine disodium salt
PubChem CID 54598522
IUPAC Name sodium;[2,7-dibromo-9-(2-carboxyphenyl)-3-hydroxy-6-oxoxanthen-4-yl]mercury;hydrate
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)O)[Hg])Br)C(=O)O.O.[Na+]
Specifications
Materiale o nome chimico Mercurochrome
Punto di fusione >300°C
Colore Green
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 5934
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol,acetone,ether
Peso formulazione 750.65
Percent Purity 24 to 27% (Hg), 18 to 22.5% (Br2)
Forma fisica Glimmering Scales, Granules or Crystals
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Mercurochrome, 24-27% Mercury
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Hazard Statement
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H300-Letale se ingerito.
Precautionary Statement
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P361-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.