Learn More
Mercury Bromide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Mercuric bromide |
| CAS | 7789-47-1 |
| Quantità | 5 g |
| Formula molecolare | Hg Br2 |
| Sinonimo | Mercury(II) dibromide |
| InChI Formula | InChI=1S/2BrH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| SMILES | Br[Hg]Br |
| IUPAC Name | dibromomercury |
| Molecular Weight (g/mol) | 360.4 |
| Peso formulazione | 359.8073 |