Learn More
Hanna Instruments™ Provette per analisi COD senza mercurio
Codice prodotto. 11702435
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0 - 1500 mg/l
0 to 150 mg/L
Dimensione della confezione:
pezzi 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
11702435 0 to 150 mg/L pezzi 25
11722435 0 - 1500 mg/l pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11702435 Fornitore Hanna Instruments™ N. del fornitore HI93754D25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.55€
    85.10€ / pezzi 25
    Risparmia 73.45€
    46% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-08-2026
Specifica
Descrizione Mercury Free COD Test Tube
Volume (sistema metrico) 0 to 150 mg/L
Da utilizzare con (applicazione) For COD Determination
Quantità 25 Pack
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • X25 TUBE TEST COD 0-150MG/L WH HG
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, silver sulphate, potassium dichromate