Learn More
Mercury(I) chloride, 99+%, extra pure
Codice prodotto. 10589813 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
500g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10589813 500 g Flacone in plastica 500g
10338110 5 g Flacone in plastica 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10589813 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 213125000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10112-91-1 | Cl2Hg2 | 472.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10112-91-1
Formula molecolare Cl2Hg2
Molecular Weight (g/mol) 472.08
Numero MDL MFCD00011043
InChI Key ZOMNIUBKTOKEHS-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo mercurous chloride, calomel, mercury i chloride, mercury chloride hg2cl2, mercury subchloride, dimercury dichloride, calogreen, calotab, chlorure mercureux, ccris 3803
PubChem CID 24956
ChEBI CHEBI:33050
IUPAC Name chloromercury
SMILES Cl[Hg].Cl[Hg]
Specifica
Materiale o nome chimico Mercury(I) chloride
Punto di fusione 400.0°C
Nota nome Extra Pure
Colore White
Forma fisica Amorphous Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Iodimetry)
Formula lineare Hg2Cl2
Indice di Merck 15, 5962
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: insoluble in ether and alcohol
Peso formulazione 472.08
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapuro
Imballaggio Flacone in plastica
Densità 7.15g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mercury(I) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.