Learn More
Mercury(II) Acetate, 99.99% Trace Metals Basis, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
25g
Descrizione
- Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Mercury(II) acetate |
| Punto di fusione | 179°C to 182°C |
| Colore | Beige |
| Quantità | 25 g |
| Formula lineare | (CH3COO)2Hg |
| Numero UN | UN1629 |
| Beilstein | 3563831 |
| Peso formulazione | 318.68g/mol |
| Percent Purity | 99.999% (trace metals basis) |
| Imballaggio | Flacone in polietilene |
| Vedi altri risultati |