Learn More
Mercury(II) acetate, ACS, 98.0% min
Codice prodotto. 11311619
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Codice prodotto. 11311619
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012273.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
CAS: 1600-27-7 | C4H6HgO4 | 318.68 g/mol
Mercuric acetate is used as an oxidizing agent in organic synthesis. It is used in oxymercuration of double bonds. Mercuric acetate is used in non-aqueous titration. It is employed in the manufacture of phenyl mercury compounds which have pharmaceutical applications. It removes the acetamidomethyl protecting group from protected thiol, and converts thiocarbonate esters into dithiocarbonates. It promotes the addition of hydroxide and alkoxide across carbon-carbon double bonds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1600-27-7
Formula molecolare C4H6HgO4
Molecular Weight (g/mol) 318.68
Numero MDL MFCD00012165
InChI Key BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo mercury 2+ ion acetic acid
PubChem CID 15337
ChEBI CHEBI:33211
IUPAC Name mercury(2+);diacetate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Mercury(II) acetate
Punto di fusione 179°C to 182°C
Colore Red
Forma fisica Crystalline
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 98.0% min.
Beilstein 3563831
Informazioni di solubilità Highly soluble in water. Soluble in alcohol and diethyl ether.
Peso formulazione 318.68
Grado ACS
Odore Weak
Sensibilità Light sensitive
Aspetto White crystals
Densità 3.28 g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mercury(II) acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P361-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Mercuric acetate