Learn More
Mercury(II) Bromide, ≥99.0% (precipitation titration), Puriss. p.a., ACS Reagent, Solstice
Codice prodotto. 15637270 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15637270 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15637270 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 8335350G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥99.0% (precipitation titration)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 322°C
Materiale o nome chimico Mercury(II) bromide
Punto di fusione 237°C
CAS 7789-47-1
Colore Violet to White
pH 4.5 (at 5.00g/L)
Forma fisica Solid
Quantità 50 g
Formula molecolare Br2Hg
Formula lineare HgBr2
Numero MDL MFCD00011040
Numero UN UN1634
Sinonimo mercuric bromide, mercury dibromide, mercury ii bromide, hgbr2, mercury bromide hgbr2, mercuric dibromide, mercury ii bromide 1:2, hsdb 829, hg2, mercury 2 bromide
InChI Key NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L
SMILES Br[Hg]Br
IUPAC Name dibromomercury
Molecular Weight (g/mol) 360.4
PubChem CID 24612
ChEBI CHEBI:49639
Peso formulazione 360.4g/mol
Percent Purity ≥99.0% (precipitation titration)
Grado ACS/puriss. p.a.
Odore Odorless
Imballaggio Glass bottle
Pressione del vapore 1mmHg (136.5°C)
Densità 6.1g/cu.cm at 25°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mercury(II) bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercury dibromide