Learn More
Mercury(II) Bromide, ACS Reagent, 98%, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15651720 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15651720 100 g Flacone in polietilene 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15651720 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 200085100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent, 98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 322°C
Materiale o nome chimico Mercury(Ii) Bromide
Punto di fusione 237°C
CAS 7789-47-1
Colore White to Yellow
pH 4.5 (at 5.00g/L)
Forma fisica Solid
Quantità 100 g
Formula molecolare Br2Hg
Formula lineare HgBr2
Numero MDL MFCD00011040
Numero UN UN1634
Sinonimo mercuric bromide, mercury dibromide, mercury ii bromide, hgbr2, mercury bromide hgbr2, mercuric dibromide, mercury ii bromide 1:2, hsdb 829, hg2, mercury 2 bromide
InChI Key NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L
SMILES Br[Hg]Br
IUPAC Name dibromomercury
Molecular Weight (g/mol) 360.4
PubChem CID 24612
ChEBI CHEBI:49639
Peso formulazione 360.4g/mol
Percent Purity 98%
Grado Reagente ACS
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Pressione del vapore 1mmHg (136.5°C)
Densità 6.1g/cu.cm at 25°C