Learn More
Mercury(II) Chloride, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Catalog Number p-7120556
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Poly bottle
7487-94-7
Cl2Hg
271.49
MFCD00011041
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2
24085
CHEBI:31823
dichloromercury
[Cl-].[Cl-].[Hg++]
7487-94-7
Cl2Hg
271.49
MFCD00011041
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2
24085
CHEBI:31823
dichloromercury
[Cl-].[Cl-].[Hg++]
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punti di ebollizione 302°C
Materiale o nome chimico Mercury(II) chloride
Punto di fusione 276°C
Colore White
Forma fisica Solid
Quantità 25 g
Formula lineare HgCl2
Numero UN UN1624
Peso formulazione 271.5g/mol
Percent Purity 99%
Odore Odorless
Imballaggio Poly bottle
Pressione del vapore 1.3mmHg (236°C)
Densità 5.44g/cu.cm at 25°C