Learn More
Mercury(II) oxide, yellow, ACS, 99.0% min
Codice prodotto. 11323328
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11323328 25 g 25g
11313328 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11323328 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 036261.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 21908-53-2 | HgO | 216.59 g/mol
Mercury(II) oxide production of mercury. It is also used as a material for cathodes for mercury batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21908-53-2
Formula molecolare HgO
Molecular Weight (g/mol) 216.59
Numero MDL MFCD00011045
InChI Key UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide
IUPAC Name oxomercury
SMILES O=[Hg]
Specifica
Materiale o nome chimico Mercury(II) oxide
Punto di fusione 500°C (decomposition)
Colore Orange
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.0% min.
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Insoluble in alcohol,ether,acetone,ammonia.
Peso formulazione 216.59
Grado ACS
Aspetto Dark orange
Densità 11.14