Learn More
Mercury(II) perchlorate trihydrate, Reagent Grade, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11331738
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11331738
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011634.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 73491-34-6
Formula molecolare Cl2H6HgO11
Molecular Weight (g/mol) 453.529
Numero MDL MFCD00149735
InChI Key DFJWPGPUWHLJIJ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo mercury ii perchlorate trihydrate, mercury perchlorate-water 1/2/3, perchloric acid,mercury 2+ salt, trihydrate 9ci
PubChem CID 53471339
IUPAC Name mercury(2+);diperchlorate;trihydrate
SMILES O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Hg+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Mercury(II) perchlorate trihydrate
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 25 g
Formula lineare Hg(ClO4)2·3H2O
Numero UN UN3087
Informazioni di solubilità Soluble in water. Insoluble in benzene and hexane.
Peso formulazione 453.54 (399.49 Anhydrous)
Grado Reagent