Learn More
Mercury(II) sulfate, ACS, 98.0% min
Codice prodotto. 11363358
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11363358
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036286.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For Use As a Primary Battery Electrolyte, Catalyst in Conversion of Acetylene To Acetaldehyde | CAS: 7783-35-9 | HgO4S | 296.65 g/mol
Mercury(II) sulfate is used for gold and silver extraction, and to make other mercury compounds. Used as catalyst in the conversion of acetylene to acetaldehyde and used as a electrolyte in primary battery. It is commonly used as a catalyst in oxymercuration-demercuration, a type of electrophilic addition reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-35-9
Formula molecolare HgO4S
Molecular Weight (g/mol) 296.65
Numero MDL MFCD00011047
InChI Key DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate
PubChem CID 24544
IUPAC Name mercury(2+);sulfate
SMILES [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Mercury(II) sulfate
Punto di fusione (decomposition)
Colore White to Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 98% min.
Informazioni di solubilità Soluble in hot sulfuric acid and sodium chloride solution. Insoluble in alcohol,acetone and ammonia.
Peso formulazione 296.65
Grado ACS
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White to pale yellow powder
Densità 6.47