Learn More
Mercury(II) Triflate (2:1), TRC
Codice prodotto. 30464699
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30464699 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30464699 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM4954312.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Mercury(II) Triflate (2:1)
CAS 49540-00-3
Formula molecolare 2(CF3O3S-) . Hg
Quantità 2.5 g
Sinonimo Mercury(II) Trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic Acid Mercury(2+) Salt, Mercuric Triflate, Mercuric Trifluoromethanesulfonate, Mercury Bis(trifluoromethanesulfonate), Mercury(2+) Bis(trifluoromethanesulfonate), Mercury(2+) Triflate
InChI Formula InChI=1S/2CHF3O3S.Hg/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
SMILES [Hg].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Molecular Weight (g/mol) 498.7