Learn More
Mercury Standard: Hg @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Descrizione
Mercury Standard: Hg @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Mercury |
| CAS | 7439-97-6 |
| Metodi | ICP/XRF/RDE |
| Nomi componenti o analita | Mercury |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | Hg |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Mercury, Hydrargyrum, Quicksilver, Metallic mercury, Liquid silver |
| InChI Formula | InChI=1S/Hg |
| SMILES | [Hg] |
| Vedi altri risultati |